Documentos clave
54005-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Florisil®
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
Sinónimos:
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiales
PE frit
polypropylene hardware
composición
bed wt., 1 g
envase
pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
Matriz
magnesium silicate base material
grupo activo de la matriz
Florisil phase
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
food and beverages
Información legal
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)