57265
Rampa de vacío Visiprep™ SPE
DL (Disposable Liner), 24-port model
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE frit
polypropylene tube
Quality Level
product line
Visiprep™
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
General description
Application
Features and Benefits
- Válvulas de tornillo patentadas en cada puerto de SPE para un control preciso del flujo.
- El cuenco de vidrio no se disolverá, empañará ni cambiará de color cuando se exponga a disolventes.
- Las patas de la tapa permiten al usuario apoyarla fácilmente sobre la superficie de trabajo cuando la quite de colector
- El manómetro y válvula de purga de tornillo resistente al disolvente ofrece un mejor control del precinto y del vacío. La válvula ocupa 1/4″ del tubo de vacío.
- En la gradilla de recipientes de recogida de PP pueden colocarse viales automuestreadores; viales de centelleo pequeños (D.E. recomendado, 22,75 mm); tubos de ensayo de 10 y 16 mm; y matraces aforados de 1, 2, 5 y 10 ml. Para los modelos de 12 puertos, se dispone de una placa opcional para viales de centelleo de 20 ml.
Legal Information
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Protocolos
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Contenido relacionado
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.