Key Documents
57094
Supelco
Tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
Supelclean ENVI-Carb, 0,5g/6ml, 30 pq
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
41115712
material
polypropylene tube
Quality Level
product line
Supelclean
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
100 m2/g
volume
6 mL
matrix active group
carbon phase
particle size
120-400 mesh
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Carbón No-Poroso Grafitizado
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acusosas; tierra; de desecho)
• Afinidad extrema para compuestos polares y no polares orgánicos de matrices no polares y polares cuando son utilizadas bajo condiciones de fase reversa
• Superficie del carbón comprendida de estructuras de anillo hexagonales, interconectada y acodada en las hojas grafíticas
• La naturaleza no porosa de la fase de carbón permite rápido procesamiento, adsorción no requiere dispersión del analito en los poros de la fase sólida
• Investigadores independientes han encontrado ENVI-Carb extremadamente útil para la rápida preparación de muestra de más de 200 pesticidas de varias matrices incluyendo agua subterranea, frutas y vegetales
Application
El tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb se ha utilizado como parte de la preparación de muestras para la determinación de tiodiglicol en aguas subterráneas mediante extracción en fase sólida seguida de cromatografía de gases combinada con espectrometría de masas (SPE-GC-MS).
Legal Information
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of thiodiglycol in groundwater using solid-phase extraction followed by gas chromatography with mass spectrometric detection in the selected-ion mode.
Tomkins AB and Sega AG
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 911(1), 85-96 (2001)
Md Mehedi Hassan et al.
Food chemistry, 338, 127796-127796 (2020-08-18)
Trace detection of toxic chemicals in foodstuffs is of great concern in recent years. Surface-enhanced Raman scattering (SERS) has drawn significant attention in the monitoring of food safety due to its high sensitivity. This study synthesized signal optimized flower-like silver
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenido relacionado
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Ver todo
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEapplication for HPLCsuitable for GC, application for SPE