Documentos clave
56736
Supelco
Tubo capilar de acero inoxidable de 1/16 pulgadas
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
Materiales
white stainless steel color band
L × D.I. × D.E.
1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
Descripción general
En acero inoxidable 316, DE 1/16 in.. Una pieza de cada. Las de 5 cm, 10 cm y 20 cm de longitud son rectas, las de otras dimensiones son arrolladas.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)