56738
Tubo capilar de acero inoxidable de 1/16 pulgadas
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
Sinónimos:
0.040IN ID SS TUBING, 1/16IN OD, 10CM
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
Productos recomendados
Materiales
none band
L × D.I. × D.E.
10 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)