183962
2,3-Dihydrobenzofuran
99%
Sinónimos:
Coumaran
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble
carbon disulfide: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1Cc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-4H,5-6H2
InChI key
HBEDSQVIWPRPAY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?