20553
Premium Grade Stainless Steel Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 100 ft × 1/16 in. (1.59 mm) × 0.030 in. (0.762 mm)
Sinónimos:
SS TUBING 1/16"ODX.030ID 100FT COIL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
premium grade stainless steel (304)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
tuberías L × D.E. × D.I.
100 ft × 1/16 in. (1.59 mm) × 0.030 in. (0.762 mm)
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)