Merck
55227-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Supel QuE, Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
material
polypropylene tube
Quality Level
agency
suitable for EN 15662
product line
Supel
composition
magnesium sulfate, 4 g
sodium chloride, 1 g (Cat. No. S7653)
sodium citrate dibasic sesquihydrate, 0.5 g (Cat. No. 71635)
sodium citrate tribasic dihydrate, 1 g (Cat. No. S4641)
packaging
pk of 50
technique(s)
QuEChERS: suitable
centrifuge tube volume
15 mL
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
General description
La SPE dispersiva (dSPE), conocida también como el método «QuEChERS» (acrónimo de rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro en inglés), es la técnica de preparación de muestras moderna que se está volviendo cada vez más popular en el área de los análisis de múltiples residuos de plaguicidas en los productos alimentarios y agrícolas.
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Application
El tubo de citrato Supel QuE se utiliza para la determinación de los residuos de plaguicidas en los vegetales utilizando diversas técnicas analíticas.[1][2]
Suitability
Adecuado para extraer una muestra alimentaria/agrícola de ~10 g. El citrato se utiliza para amortiguar la extracción a pH 5,0 - 5,5. A este pH, la mayoría de los plaguicidas lábiles a ácidos y a bases son estables.
Legal Information
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Monitoring survey of the use patterns and pesticide residues on vegetables in the Niayes zone, Senegal
Diop A, et al.
Chemosphere, 144, 1715-1721 (2016)
Pesticide analysis at ppt concentration levels: coupling nano-liquid chromatography with dielectric barrier discharge ionization-mass spectrometry
Mirabelli.FM, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(13), 3425-3434 (2016)
Steven J Lehotay et al.
Journal of chromatography. A, 1217(16), 2548-2560 (2010-02-11)
This article describes the comparison of different versions of an easy, rapid and low-cost sample preparation approach for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables by concurrent use of gas and liquid chromatography (GC and LC) coupled to
Lijun Han et al.
Analytica chimica acta, 827, 40-46 (2014-05-17)
A new method of sample preparation was developed and is reported for the first time. The approach combines in-vial filtration with dispersive solid-phase extraction (d-SPE) in a fast and convenient cleanup of QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe)
Yelena Sapozhnikova et al.
Analytica chimica acta, 758, 80-92 (2012-12-19)
A multi-class, multi-residue method for the analysis of 13 novel flame retardants, 18 representative pesticides, 14 polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and 7 polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners in catfish muscle was developed and evaluated using
Artículos
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
Ver todo
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC, application for SPE