54095-U
Supelclean™ ENVI-Florisil® SPE Tubes
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
Tubos de SPE Supelclean™ ENVI-Florisil®
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE frit
glass hardware
Quality Level
composition
bed wt., 1 g
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
matrix active group
Florisil phase
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
Categorías relacionadas
General description
Silicato de Magnesio
Mecanismo de Retención: Fase Normal o Adsorción
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Orgánicas
• Mesh: 100/120; Disponible con fritas de Teflón o Acero Inoxidable
• Testado para la Agencia de Protección MedioAmbiental de E.E.U.U. (EPA) Contract Laboratory Program (CLP) declaración de trabajo para pesticidas
• Material altamente polar que adsorbe fuertemente compuesto polares de matrices no polares bajo condiciones de fase normal
• Aplicaciones típicas incluyen alcoholes, aldehidos, aminas, herbicidas, pesticidas, PCBs, Cetonas, compuestos nitro, ácidos orgánicos, y fenoles
Mecanismo de Retención: Fase Normal o Adsorción
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Orgánicas
• Mesh: 100/120; Disponible con fritas de Teflón o Acero Inoxidable
• Testado para la Agencia de Protección MedioAmbiental de E.E.U.U. (EPA) Contract Laboratory Program (CLP) declaración de trabajo para pesticidas
• Material altamente polar que adsorbe fuertemente compuesto polares de matrices no polares bajo condiciones de fase normal
• Aplicaciones típicas incluyen alcoholes, aldehidos, aminas, herbicidas, pesticidas, PCBs, Cetonas, compuestos nitro, ácidos orgánicos, y fenoles
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?