28399-U
Dual-Layer Carbon Reversible Tube
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. 6.35-10 mm
Sinónimos:
Carbon Reversible SPE cartridge tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass hardware
polyethylene frit
wire screens (hold carbon layers and frits in place)
Agency
suitable for EPA 1613
composición
bed wt., 100 mg (per carbon layer)
envase
pk of 10
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
D.E.
6.35-10 mm
superficie
1200 m2/g , for Carboxen 1000
75 m2/g , for Carboxen 1016
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with 6.35/10mm Reducing Union (Cat. No. 28398-U)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Descripción general
It is used in the Dioxin preparation system for the isolation and separation of polychlorinated biphenyls (PCBs), dioxins, and furan groups based on the different affinities of these compounds for the two carbon layers.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
La extracción en fase sólida purifica las muestras para el análisis cromatográfico, mejorando la calidad de los datos y protegiendo las columnas analíticas.