1609013
USP
Salicylic acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
salicylic acid
fabricante / nombre comercial
USP
mp
213-217 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clave InChI
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Sodium Salicylate
- Salicylic Acid
- Magnesium Salicylate
- Sodium Salicylate Tablets
- Magnesium Salicylate Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Haga su pedido de una amplia gama de materiales de referencia primarios muy caracterizados para utilizar con las monografías de la USP-NF pensadas para el análisis de sustancias farmacológicas y formas de administración, excipientes farmacéuticos, ingredientes y suplementos alimentarios.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.