20300
Molecular Sieve, 5Å
30-40 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 5A, 30-40 mesh, bottle of 50 g
Agency
suitable for USP/NF nitrogen
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
bottle of 50 g
Matriz
Molecular Sieve 5A
tamaño de partícula
30-40 mesh
tamaño de poro
5 Å pore diameter
densidad
~0.72 g/mL (free fall density)
Categorías relacionadas
Descripción general
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)