Key Documents
20024AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Columna quiral para HPLC ciclodextrina CYCLOBOND I 2000 RSP
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna quiral para HPLC Astec® CYCLOBOND I 2000, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
cyclodextrin, beta- phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
operating pH
3.5-7
separation technique
chiral
General description
CYCLOBOND I 2000 se une a la β-ciclodextrina mediante un proceso patentado para producir una matriz estable con la ciclodextrina dispuesta de tal forma que conserva su propiedad más valiosa de formar complejos de inclusión. Esto las permite efectuar numerosas separaciones químicas al incluir selectivamente en sus cavidades una amplia variedad de moléculas orgánicas. También son posibles separaciones de no inclusión con el modo orgánico polar para una amplia variedad de tipos de molécula.
  • Fase ligada: β-Ciclodextrina nativa no derivatizada
Recursos:
Preguntas frecuentes sobre CYCLOBOND
Referencias bibliográficas de CYCLOBOND
Bibliografía de productos quirales
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Indirect photodetection of pregnanolone on a Cyclobond column by high-performance liquid chromatography
Agnus, Benoit, et al.
Journal of Chromatography A, 633 (1), 27-33 (1994)
Rapid high-performance liquid chromatographic separation of barley malt a-amylase on cyclobond columns
Henson, Cynthia A., Stone, Julie M.
Journal of Chromatography A, 469, 361-367 (1989)
High-performance liquid chromatography of diastereomeric flavanone glycosides in Citrus on a ?-cyclodextrin-bonded stationary phase (Cyclobond I)
Krause, Martin; Galensa, Rudolf
Journal of Chromatography A, 588 (1-2), 41-45 (1991)
Liquid chromatographic resolution of enantiomers of deltahedral carborane and metallaborane derivatives
Plesek, Jaromir, et al.
Journal of Chromatography A, 626 (2), 197-206 (1992)
A F Casy et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 9(10-12), 787-792 (1991-01-01)
The interaction of beta-cyclodextrin with a series of structurally related chiral thromboxane antagonists was investigated using NMR and RP-HPLC. HPLC studies used both a cyclodextrin bonded phase (Cyclobond I), and beta-cyclodextrin as a mobile phase additive with an achiral C8
Contenido relacionado
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar más