Merck
T8787
Sigma-Aldrich
Triton X-100
Triton™ X-100
for molecular biology
Sinónimos:
t-Octilfenoxipolietoxietanol, Éter polietilenglicol terc-octilfenil
About This Item
Fórmula lineal:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Número de CAS:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
grade
for molecular biology
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
aggregation number
100-155
technique(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
western blot: suitable
impurities
<1.00% water (Karl Fischer)
pH
9.7
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
mp
6 °C
transition temp
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
solubility
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: <5 ppm
K: <0.05%
Na: <0.1%
heavy metals: <5 ppm
HLB
13.5
application(s)
hematology
histology
foreign activity
DNase and RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton X-100 es un tensioactivo no iónico y emulsificante común que suele utilizarse en aplicaciones bioquímicas para solubilizar las proteínas. Se considera un detergente comparativamente suave, no desnaturalizante, y se comunica en numerosas referencias como reactivo añadido habitualmente. Se utiliza para lisar las células a extracto de proteínas y orgánulos celulares. También puede permeabilizar la membrana de las células vivas para transfección.[1][2]
Application
Triton X-100 se ha utilizado:
  • En inmunohistoquímica para teñir las retinas montadas en plano[3]
  • Junto con PBS (disolución salina tamponada con fosfato) enfriada en hielo en suspensión de células para el análisis del ADN celular y el ensayo de la anexina V[4]
  • Para permeabilizar las células durante los estudios microscópicos de inmunofluorescencia[5]
  • Como control positivo en el ensayo de la LDH para determinar la integridad de la membrana celular[6]
  • Para estimar la actividad lipasa en el plasma posheparínico utilizando el procedimiento radioenzimático Belfrage y Vaughan modificado[7]
  • Para la preparación de extracto de proteínas de la membrana externa[8]
  • Como componente del tampón de extracción junto con tris-HCl, NaCl, CaCl2, ZnCl2, Brij 35 para homogenización de células pulmonares de ratón.[9]
  • En el tratamiento de los cortes de tejido para marcaje con inmunofluorescencia[10]
Biochem/physiol Actions
Tensioactivo no iónico ampliamente utilizado para la recuperación de los componentes de la membrana bajo condiciones desnaturalizantes suaves.
Features and Benefits
  • Ideal para aplicaciones sensibles de investigación en biología molecular
  • Probado para ADNasas y ARNasas
  • Detergente no desnaturalizante no iónico
  • Agente humectante y emulsionante superior
  • Tensioactivo muy versátil
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Eric Soupene et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 233(5), 507-521 (2008-04-01)
Acyl-CoA synthetase enzymes are essential for de novo lipid synthesis, fatty acid catabolism, and remodeling of membranes. Activation of fatty acids requires a two-step reaction catalyzed by these enzymes. In the first step, an acyl-AMP intermediate is formed from ATP.
Membrane dielectric changes indicate induced apoptosis in HL-60 cells more sensitively than surface phosphatidylserine expression or DNA fragmentation.
Wang X, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1564(2), 412-420 (2002)
Silver nanoparticle-induced cytotoxicity in rat brain endothelial cell culture.
Grosse S, et.
Toxicology in vitro, 27(1), 305-313 (2013)
M A Ferguson et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 85(3), 1169-1174 (1998-09-08)
The purpose of this study was to determine the threshold of exercise energy expenditure necessary to change blood lipid and lipoprotein concentrations and lipoprotein lipase activity (LPLA) in healthy, trained men. On different days, 11 men (age, 26.7 +/- 6.1
Jean-Sébastien Joyal et al.
Blood, 117(22), 6024-6035 (2011-03-01)
The failure of blood vessels to revascularize ischemic neural tissue represents a significant challenge for vascular biology. Examples include proliferative retinopathies (PRs) such as retinopathy of prematurity and proliferative diabetic retinopathy, which are the leading causes of blindness in children
Protocolos
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Ver todo
Contenido relacionado
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Los métodos de lisis celular y extracción de proteínas abarcan varias técnicas, desde la solubilización de detergentes hasta la ruptura mecánica, que respaldan las necesidades de investigación.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the concentration of Triton X-1000 T8787?
    1 answer
    1. This product is considered a neat or pure liquid at 100% active ingredient. The maximum allowable water content is 1%. This value is lot specific and reported on the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  4. Hello, I am wondering how could I find the purity of the Triton X-100 in your products. Your help and advice is appreciated. Kind regards, Soheil
    1 answer
    1. This product is 100 % active ingredient. The maximum allowable water content is 1 % for this product.
      Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T8787-VAR0000267901.pdf
      Helpful?
  5. Can pure Triton X-100 be stored at and remain stable at less than 4C?
    1 answer
    1. This product has been subjected, in the pure form, to temperatures at or near the pour point (1 °C) with no degradation. At lower temperatures, the material may become viscous and require gentle warming to ensure homogeneity. In dilute solutions, such as cell lysates or protein samples, Triton X-100 is an excellent freeze/thaw stabilizer.
      Helpful?
  6. What form is this in?
    1 answer
    1. This product is in liquid form at room temperature (melting point is 6 deg C) as listed in the "Properties" section of the product detail page.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review