Merck
93443
Sigma-Aldrich
Triton X-100 solution
BioUltra, for molecular biology, ~10% in H2O
Sinónimos:
Triton X-100, Disolución de 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil-polietilenglicol, t-Octilfenoxipolietoxietanol, Éter polietilenglicol terc-octilfenil
About This Item
Fórmula lineal:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Número de CAS:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
Quality Level
description
non-ionic
product line
BioUltra
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
concentration
~10% in H2O
aggregation number
100-155
impurities
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.349±0.002
pH
6.5-8.5 (25 °C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
0.23 mM
transition temp
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
density
1.01 g/mL at 20 °C
1.070 g/cm3
cation traces
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
absorption
cut-off at 310 nm
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
HLB
13.5
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton X-100 es un tensioactivo no iónico y emulsificante común que suele utilizarse en aplicaciones bioquímicas para solubilizar las proteínas. Se considera un detergente comparativamente suave, no desnaturalizante, y se comunica en numerosas referencias como reactivo añadido habitualmente. Se utiliza para lisar las células a extracto de proteínas y orgánulos celulares. También puede permeabilizar la membrana de las células vivas para transfección.
Application
Triton X-100 se ha utilizado:
  • para permeabilización de las células antes de técnicas como la inmunofluorescencia indirecta y la citometría de flujo
  • Como componente del tampón del lisis utilizado para homogeneización de las células
  • Como componente del tampón de bloqueo en la tinción con inmunofluorescencia
  • Para la preparación de las células en la tinción con fluorescencia doble
Biochem/physiol Actions
Tensioactivo no iónico ampliamente utilizado para la recuperación de los componentes de la membrana bajo condiciones desnaturalizantes suaves.
Features and Benefits
  • Adecuado para investigación en biología molecular y bioquímica
  • Sin ADNasas, NICKasas, ARNasas y proteasas
  • Confirmación probada de bajas concentraciones de contaminación por metales pesados, asegurando su idoneidad para diversas aplicaciones.
  • Producto de gran pureza para aplicaciones experimentales
  • Analizado para determinar la presencia de trazas aniónicas y catiónicas
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Melittin exerts an antitumor effect on non small cell lung cancer cells.
Zhang S F and Chen Z
Molecular Medicine Reports, 16(3), 3581-3586 (2017)
The effect of artificial shrinkage and assisted hatching on the development of mouse blastocysts and cell number after vitrification.
Kim H J, et al.
Clinical and Experimental Reproductive Medicine, 42(3), 94-100 (2015)
Creation of an injectable in situ gelling native extracellular matrix for nucleus pulposus tissue engineering.
Wachs R A, et al.
The Spine Journal : Official Journal of the North American Spine Society, 17(3), 435-444 (2017)
Oxysterols in adipose tissue-derived mesenchymal stem cell proliferation and death.
Silva S F, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 169, 164-175 (2017)
Alena Balashova et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 1033-1033 (2019-10-22)
It is well-known that hyaluronic acid (HA) as a component of brain extracellular matrix (ECM) plays a pivotal role in the nervous system and is involved in synaptic plasticity changes in vascular cognitive impairment and dementia. HA breakdown is a