Merck
T7168
Sigma-Aldrich
Tripsina from porcine pancreas
tablet, 1 mg tablet
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
origen biológico
Porcine pancreas
Nivel de calidad
Formulario
tablet
actividad específica
90-110% (compared to standard)
mol peso
23.8 kDa
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Aplicación
Para la digestión de los péptidos con tripsina, utilice una proporción de aproximadamente 1:100 a 1:20 de tripsina:péptido. La utilización habitual de este producto es la separación de las células adherentes de una superficie de cultivo. La concentración necesaria de tripsina para separar las células de su sustrato depende fundamentalmente del tipo de célula y de la edad del cultivo. También se han utilizado tripsinas para la re-suspensión de células durante el cultivo celular, en investigación en proteómica para la digestión de proteínas y en varias digestiones en gel†. Otras aplicaciones son la evaluación de la cristalización mediante técnicas de membrana y en un estudio para determinar que las tasas de plegado y los rendimientos de las proteínas pueden limitarse por la presencia de trampas cinéticas.
For use in immunohistochemical procedures to enhance staining and to unmask antigens after routine fixation and processing.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La tripsina rompe los péptidos por el lado C-terminal de los restos de lisina y de arginina. La velocidad de hidrólisis de esta reacción se reduce si a cada lado del punto de rotura hay un residuo ácido, y la hidrólisis se interrumpe si en el lado carboxilo del sitio de ruptura hay un resto de prolina. El pH óptimo de actividad de la tripsina es 7-9. La tripsina también puede actuar rompiendo las uniones éster y amida de los derivados sintéticos de aminoácidos. Se añade EDTA a las disoluciones de tripsina como agente quelante que neutraliza los iones de calcio y de magnesio, los cuales ocultan los enlaces peptídicos sobre los que actúa la tripsina. La eliminación de esos iones aumenta la actividad enzimática.
Los inhibidores de las proteasas de serina, como DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF y la aprotinina, entre otros, inhibirán la tripsina.
Precaución
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Definición de unidad
Una unidad BAEE producirá una ΔA253 de 0,001 por min a pH 7,6 y 25°C utilizando BAEE como sustrato. Una unidad BTEE = 320 unidades ATEE. Volumen de reacción = 3,2 ml (trayectoria de la luz 1 cm).
Nota de preparación
This product is a lyophilized powder soluble in Hank′s Balanced Salt Solution at 25 mg/mL.
For applications that require EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analysis of embryonic vascular morphogenesis.
T N Sato et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 137, 223-233 (2000-08-19)
Vipul Shrivastava et al.
Scientific reports, 11(1), 10372-10372 (2021-05-16)
Pancreatic islets adapt to insulin resistance of pregnancy by up regulating β-cell mass and increasing insulin secretion. Previously, using a transgenic mouse with global, heterozygous deletion of prolactin receptor (Prlr+/-), we found Prlr signaling is important for this adaptation. However
Eryn E Dixon et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 33(2), 279-289 (2021-12-03)
Single-cell sequencing technologies have advanced our understanding of kidney biology and disease, but the loss of spatial information in these datasets hinders our interpretation of intercellular communication networks and regional gene expression patterns. New spatial transcriptomic sequencing platforms make it
Ann Louise Hunter et al.
eLife, 10 (2021-08-06)
The circadian clock component NR1D1 (REVERBα) is considered a dominant regulator of lipid metabolism, with global Nr1d1 deletion driving dysregulation of white adipose tissue (WAT) lipogenesis and obesity. However, a similar phenotype is not observed under adipocyte-selective deletion (Nr1d1Flox2-6:AdipoqCre), and
Danielle Rux et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 37(6), 1097-1116 (2022-01-22)
Articular cartilage (AC) is essential for body movement but is highly susceptible to degenerative diseases and has poor self-repair capacity. To improve current subpar regenerative treatments, developmental mechanisms of AC should be clarified and, specifically, how its postnatal multizone organization
Protocolos
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Ver todo