Merck
T4674
Sigma-Aldrich
Tripsina solution from porcine pancreas
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.78
biological source
Porcine pancreas
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
23.4 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.6
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Para la digestión de los péptidos con tripsina, utilice una proporción de aproximadamente 1:100 a 1:20 de tripsina:péptido. La utilización habitual de este producto es la separación de las células adherentes de una superficie de cultivo. La concentración necesaria de tripsina para separar las células de su sustrato depende fundamentalmente del tipo de célula y de la edad del cultivo. También se han utilizado tripsinas para la re-suspensión de células durante el cultivo celular, en investigación en proteómica para la digestión de proteínas y en varias digestiones en gel. Otras aplicaciones son la evaluación de la cristalización mediante técnicas de membrana y en un estudio para determinar que las tasas de plegado y los rendimientos de las proteínas pueden limitarse por la presencia de trampas cinéticas.
Biochem/physiol Actions
La tripsina rompe los péptidos por el lado C-terminal de los restos de lisina y de arginina. La velocidad de hidrólisis de esta reacción se reduce si a cada lado del punto de rotura hay un residuo ácido, y la hidrólisis se interrumpe si en el lado carboxilo del sitio de ruptura hay un resto de prolina. El pH óptimo de actividad de la tripsina es 7-9. La tripsina también puede actuar rompiendo las uniones éster y amida de los derivados sintéticos de aminoácidos. Se añade EDTA a las disoluciones de tripsina como agente quelante que neutraliza los iones de calcio y de magnesio, los cuales ocultan los enlaces peptídicos sobre los que actúa la tripsina. La eliminación de esos iones aumenta la actividad enzimática.
Los inhibidores de las proteasas de serina, como DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF y la aprotinina, entre otros, inhibirán la tripsina.
Caution
Este producto debe conservarse congelado a -20°C.
Unit Definition
Una unidad BAEE producirá un A253 de 0,001 por minuto a pH 7,6 y 25°C utilizando BAEE como sustrato.
Preparation Note
Se trata de una disolución de tripsina porcina 25 g/l en la disolución salina equilibrada de Hank con rojo fenol.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Feriel Yekkour et al.
Veterinary parasitology, 239, 31-36 (2017-05-13)
Toxoplasmosis is a parasitic disease with worldwide distribution and a major public health problem. In Algeria, no data are currently available about genotypes of Toxoplasma gondii isolated from animals or humans. The present study assesses for the first time the
Ivana Klun et al.
Parasites & vectors, 10(1), 167-167 (2017-04-06)
Consumption of undercooked or insufficiently cured meat is a major risk factor for human infection with Toxoplasma gondii. Although horsemeat is typically consumed rare or undercooked, information on the risk of T. gondii from infected horse meat to humans is
Mian Zhang et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 34(4), 726-738 (2018-11-30)
Traumatic joint injuries produce osteoarthritic cartilage manifesting accelerated chondrocyte terminal differentiation and matrix degradation via unknown cellular and molecular mechanisms. Here we report the ability of biomechanical stress to increase expression of the calcium-sensing receptor (CaSR), a pivotal driver of
Miguel Chenlo et al.
EBioMedicine, 43, 537-552 (2019-04-13)
Acromegaly is produced by excess growth hormone secreted by a pituitary adenoma of somatotroph cells (ACRO). First-line therapy, surgery and adjuvant therapy with somatostatin analogs, fails in 25% of patients. There is no predictive factor of resistance to therapy. New
Benoît X E Desbiolles et al.
Microsystems & nanoengineering, 6, 67-67 (2021-09-28)
Volcano-shaped microelectrodes (nanovolcanoes) functionalized with nanopatterned self-assembled monolayers have recently been demonstrated to report cardiomyocyte action potentials after gaining spontaneous intracellular access. These nanovolcanoes exhibit recording characteristics similar to those of state-of-the-art micro-nanoelectrode arrays that use electroporation as an insertion
Protocolos
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.