Merck
T0303
Sigma-Aldrich
Tripsina from porcine pancreas
Type IX-S, lyophilized powder, 13,000-20,000 BAEE units/mg protein
Sinónimos:
Serine Protease 1
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.78
type
Type IX-S
Quality Level
form
lyophilized powder
specific activity
13,000-20,000 BAEE units/mg protein
mol wt
23.8 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
chymotrypsin ≤1.0 units/mg protein
storage temp.
−20°C
Application
Para la digestión de los péptidos con tripsina, utilice una proporción de aproximadamente 1:100 a 1:20 de tripsina:péptido. La utilización habitual de este producto es la separación de las células adherentes de una superficie de cultivo. La concentración necesaria de tripsina para separar las células de su sustrato depende fundamentalmente del tipo de célula y de la edad del cultivo. También se han utilizado tripsinas para la re-suspensión de células durante el cultivo celular, en investigación en proteómica para la digestión de proteínas y en varias digestiones en gel†. Otras aplicaciones son la evaluación de la cristalización mediante técnicas de membrana y en un estudio para determinar que las tasas de plegado y los rendimientos de las proteínas pueden limitarse por la presencia de trampas cinéticas.
Biochem/physiol Actions
La tripsina rompe los péptidos por el lado C-terminal de los restos de lisina y de arginina. La velocidad de hidrólisis de esta reacción se reduce si a cada lado del punto de rotura hay un residuo ácido, y la hidrólisis se interrumpe si en el lado carboxilo del sitio de ruptura hay un resto de prolina. El pH óptimo de actividad de la tripsina es 7-9. La tripsina también puede actuar rompiendo las uniones éster y amida de los derivados sintéticos de aminoácidos. Se añade EDTA a las disoluciones de tripsina como agente quelante que neutraliza los iones de calcio y de magnesio, los cuales ocultan los enlaces peptídicos sobre los que actúa la tripsina. La eliminación de esos iones aumenta la actividad enzimática.
Los inhibidores de las proteasas de serina, como DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF y la aprotinina, entre otros, inhibirán la tripsina.
Components
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Caution
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Unit Definition
Una unidad BAEE producirá una ΔA253 de 0,001 por min a pH 7,6 y 25°C utilizando BAEE como sustrato. Una unidad BTEE = 320 unidades ATEE. Volumen de reacción = 3,2 ml (trayectoria de la luz 1 cm).
Preparation Note
This product is a lyophilized powder soluble in Hank′s Balanced Salt Solution at 25 mg/mL.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jelle Matthijnssens et al.
Journal of virology, 84(4), 2013-2026 (2009-11-27)
Although few simian rotaviruses (RVs) have been isolated, such strains have been important for basic research and vaccine development. To explore the origins of simian RVs, the complete genome sequences of strains PTRV (G8P[1]), RRV (G3P[3]), and TUCH (G3P[24]) were
Sulena Polez et al.
PloS one, 11(12), e0167207-e0167207 (2016-12-03)
A significant barrier to insulin is affordability. In this manuscript we describe improvements to key steps in the insulin production process in Pichia pastoris that reduce cost and time. The strategy for recovery and processing of human insulin precursor has
Thomas Sauvaitre et al.
Nutrients, 13(9) (2021-09-29)
Dietary fibers have well-known beneficial effects on human health, but their anti-infectious properties against human enteric pathogens have been poorly investigated. Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) is the main agent of travelers' diarrhea, against which targeted preventive strategies are currently lacking.
G K German et al.
Biophysical journal, 102(11), 2424-2432 (2012-06-21)
We study the drying of stratum corneum, the skin's outermost layer and an essential barrier to mechanical and chemical stresses from the environment. Even though stratum corneum exhibits structural features across multiple length-scales, contemporary understanding of the mechanical properties of
S Rajeshkumar et al.
Fish & shellfish immunology, 26(3), 429-437 (2009-01-15)
The protective efficacy of oral delivery of a DNA construct containing the VP28 gene of WSSV encapsulated in chitosan nanoparticles was investigated in black tiger shrimp (Penaeus monodon). The results showed that significant survival was obtained in WSSV-challenged shrimp at
Protocolos
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.