T6543
Tricosanoic acid
≥99% (capillary GC)
Sinónimos:
Tricosylic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (capillary GC)
Formulario
powder
mp
77-79 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lípido
saturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C23H46O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-22H2,1H3,(H,24,25)
Clave InChI
XEZVDURJDFGERA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)