H3265
Methyl heneicosanoate
~99% (capillary GC), crystalline
Sinónimos:
Heneicosanoic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
~99% (capillary GC)
Nivel de calidad
Formulario
crystalline
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lípido
saturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-2/h3-21H2,1-2H3
Clave InChI
AJRICDSAJQHDSD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?