T3629
DL-m-Tyrosine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
DL-m-Tyrosine, crystalline
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
crystalline
color
off-white to yellow
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
1 M HCl: soluble
aplicaciones
detection
cadena SMILES
NC(Cc1cccc(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Clave InChI
JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)