SRP3292
R-SPONDIN-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Rspo1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
1.0-3.0 μg/mL ED50
mol peso
26.0-40.0 kDa
envase
pkg of 20 μg
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... RSPO1(284654)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.