Merck
S7067
Sigma-Aldrich
SB 202190
≥98% (HPLC), powder, p38 MAP kinase inhibitor
Sinónimos:
4-(4-fluorofenil)-2-(4-hidroxifenil)-5-(4-piridil)-1H-imidazol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H14FN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
331.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
SB 202190, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow, to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24)
InChI key
QHKYPYXTTXKZST-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
SB202190 ayuda a mejorar la capacidad de auto-renovación de las células madre neuronales de los ratones con deficiencia de NPC1.
Application
SB 202190 se ha utilizado:
  • para investigar el papel de la señalización con proteína cinasa activada por p38mitógeno (MAPK) en el establecimiento de la infección por reovirus
  • como inhibidor de p38α en estudios in vivo para estudiar su impacto en la mucosa de colon de ratones APC Min/+ .
  • como componente del medio BC básico para cultivar células progenitoras basales.
  • como componente de los medios para endometrio sano y tumor endometrial para el cultivo de organoides.
SB 202190 se utilizó para inhibir la activación de p38 en células MCF75, macrófagos de ratón6 y células HepG2.7
Biochem/physiol Actions
SB 202190 es un inhibidor de la p38 MAP cinasa muy selectivo, potente y permeable a la célula. SB 202190 se une dentro del bolso para el ATP de la cinasa activa (Kd = 38 nM, medido en la p38 recombinante humana) e inhibe selectivamente las isoformas p38α y β.
Features and Benefits
Este compuesto aparece en la página MAPKs del Manual de clasificación de receptores y transducción de la señal. Pulse aquí para encontrar otras páginas del manual.
Este compuesto fue desarrollado por GlaxoSmithKline. Si desea examinar la lista de otros compuestos desarrollados por la industria farmacéutica y los fármacos aprobados o candidatos a fármacos, pulse aquí
Legal Information
Se vende con fines experimentales bajo acuerdo con Glaxo­Smith­Kline
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Protocol for generating airway organoids from 2D air liquid interface-differentiated nasal epithelia for use in a functional CFTR assay
Rodenburg LW, et al.
STAR protocols, 4(3), 102337-102337 (2023)
NPC1 gene deficiency leads to lack of neural stem cell self-renewal and abnormal differentiation through activation of p38 mitogen-activated protein kinase signaling
Yang SR, et al.
Journal of Separation Science, 24(2), 292-298 (2006)
Uncoupling p38? nuclear and cytoplasmic functions and identification of two p38? phosphorylation sites on ?-catenin: implications for the Wnt signaling pathway in CRC models
Lepore Signorile M, et al.
Journal of Separation Science, 13(1), 223-223 (2023)
Shauna M Crowley et al.
PLoS pathogens, 16(4), e1008498-e1008498 (2020-04-14)
We investigated the role of the inflammasome effector caspases-1 and -11 during Salmonella enterica serovar Typhimurium infection of murine intestinal epithelial cells (IECs). Salmonella burdens were significantly greater in the intestines of caspase-1/11 deficient (Casp1/11-/-), Casp1-/- and Casp11-/- mice, as
p38 Mitogen-Activated Protein Kinase Signaling Enhances Reovirus Replication by Facilitating Efficient Virus Entry, Capsid Uncoating, and Postuncoating Steps
Mohamed A, et al.
American journal of virology, 97(2), e0000923-e0000923 (2023)