Documentos clave
SML3429
Sigma-Aldrich
Maropitant
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S,3S)-2-Benzhydryl-N-[(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, (2S,3S)-N-(5-tert-Butyl-2-methoxyphenyl)methyl-2-diphenylmethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, 2-Benzhydryl-1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-(5-tert-butyl-2-methoxybenzyl)amine, CJ-11,972, CJ-11972
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H40N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
468.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
N21[C@H]([C@H](C(CC2)CC1)NCc5c(ccc(c5)C(C)(C)C)OC)C(c4ccccc4)c3ccccc3
InChI
1S/C32H40N2O/c1-32(2,3)27-15-16-28(35-4)26(21-27)22-33-30-25-17-19-34(20-18-25)31(30)29(23-11-7-5-8-12-23)24-13-9-6-10-14-24/h5-16,21,25,29-31,33H,17-20,22H2,1-4H3/t30-,31-/m0/s1
Clave InChI
OMPCVMLFFSQFIX-CONSDPRKSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Maropitant is a neurokinin-1 receptor (NK-1R) antagonist with in vivo antiemetic efficacy.
Neurokinin-1 receptor (NK-1R) antagonist with in vivo antiemetic efficacy.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)