480870
Neurotrophin Antagonist, Y1036
The Neurotrophin Antagonist, Y1036 controls the biological activity of Neurotrophin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinónimos:
Neurotrophin Antagonist, Y1036, 3-[4-Oxo-5-[[5-(4-sulfamoylphenyl)-2-furyl]methylene]-2-thioxo-thiazolidin-3-yl]propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable