SML1697
OGG1 Inhibitor O8
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3,4-Dichloro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=C(C(NN)=O)SC2=CC=CC(Cl)=C21
InChI
1S/C9H6Cl2N2OS/c10-4-2-1-3-5-6(4)7(11)8(15-5)9(14)13-12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
HSSHUDKWJRJKPV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)