5.38120
NLRP3 Inhibitor, MCC950
Sinónimos:
NLRP3 Inhibitor, MCC950, N-(1,2,3,5,6,7-Hexahydro- s-indacen-4-ylcarbamoyl)-4-(2-hydroxy-2-propanyl)-2-furansulfonamide, Sodium, MCC-950, MCC950, Cytokine Release Inhibitory Drug 3, CRID 3, CP-456,773
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
water: 1 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(N=C(Nc2c3c(cc4c2CCC4)CCC3)[O-])c1[o]cc(c1)C(O)(C)C
InChI
1S/C20H24N2O5S.Na/c1-20(2,24)14-10-17(27-11-14)28(25,26)22-19(23)21-18-15-7-3-5-12(15)9-13-6-4-8-16(13)18;/h9-11,24H,3-8H2,1-2H3,(H2,21,22,23);/q;+1/p-1
Clave InChI
LFQQNXFKPNZRFT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- hemolysis-affected mice to study the involvement of the NLRP3 inflammasome in kidney function injury.[2]
- MCC950-mediated inflammasome inhibition assays.[3]
- testing synergistic effect of pharmacologic inhibition of NLRP3 inflammasome in combination with immune checkpoint inhibitors (ICI) immunotherapy in tumor-bearing animals.[3]
- studying the role of NLRP3 inflammasome in the development of endothelial dysfunction in early sepsis in mice.[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NLRP3
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable