SML0563
Docosahexaenoyl ethanolamide
≥98% (HPLC), ethanol solution (5 mg/ml)
Sinónimos:
(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-N-(2-Hydroxyethyl)docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenamide, DEA, DHEA, N-(2-Hydroxyethyl)-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenamide, N-Docosahexaenoylethanolamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
ethanol solution (5 mg/ml)
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
colorless to yellow
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.