Merck
D4034
Sigma-Aldrich
cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester
≥98%
Sinónimos:
13,16-Docosadienoic acid, methyl ester, (13Z,16Z)-
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H42O2
Número de CAS:
Peso molecular:
350.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lípido
unsaturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
Clave InChI
UPIRHFZFPVEDCF-NQLNTKRDSA-N
Envase
Sealed ampule.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)