SMB00242
23-Hydroxytormentic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O6/c1-17-9-12-30(24(34)35)14-13-27(4)18(22(30)29(17,6)36)7-8-21-25(2)15-19(32)23(33)26(3,16-31)20(25)10-11-28(21,27)5/h7,17,19-23,31-33,36H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,19-,20-,21-,22-,23+,25+,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
YCOKATFNRPZIIU-NIZSJLHKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)