SMB01032
Jasminoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
10-Cinnamoyloxyoleoside 7-methyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
550.51
solubilidad
water: soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@H](\C\2=C/COC(=O)\C=C\c3ccccc3)CC(=O)OC)C(=O)O
InChI
1S/C26H30O13/c1-35-20(29)11-16-15(9-10-36-19(28)8-7-14-5-3-2-4-6-14)25(37-13-17(16)24(33)34)39-26-23(32)22(31)21(30)18(12-27)38-26/h2-9,13,16,18,21-23,25-27,30-32H,10-12H2,1H3,(H,33,34)/b8-7+,15-9+/t16-,18+,21+,22-,23+,25-,26-/m0/s1
Clave InChI
JGHUOJAZXGSFRI-UPJNDMORSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
- Influences intracellular signaling pathways: MAPK, PI3K/Akt, and NF-κB
- Regulates gene expression and protein synthesis
- Inhibits tumor kinases and induces apoptosis in cancer cells
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)