Documentos clave
R2633
Supelco
Cuvette rack
Holds 12 cuvettes
Sinónimos:
rack tube, racks tube, tube racks
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiales
polypropylene
Nivel de calidad
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × An × Al
4 5/8 in. × 4 1/4 in. × 4 3/8 in.
Descripción general
Special design rack. Only the corners of the cells touch the rack, greatly reducing the risk of damage to the optical surfaces.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)