Z363553
Cuvette rack
Holds 20 cuvettes
Sinónimos:
rack tube, racks tube, tube racks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
12.5-mm O.D. cells in two tiers
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × An × Al
8 1/4 in. × 2 3/4 in. × 1 3/8 in.
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)