Documentos clave
Z187984
Sigma-Aldrich
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 4.5 mL, macro, grooved wall
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiales
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
envase
pkg of 500 ea
intervalo de medición del rango espectral
285-800 nm
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × An × Al
10 mm × 10 mm × 45 mm
capacidad
4.5 mL
método de detección
photometric
Descripción general
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)