R5776
20 well tube rack
blue
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
descripción
Autoclavable
Características
Holds 20 x 1-2 mL tubes
Holds 20 x 10 mm tubes
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS4284A
Heathrow Scientific
tamaño
211x90x50 mm
color
blue
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)