Documentos clave
P3292
Sigma-Aldrich
Pancreatina from porcine pancreas
powder, suitable for cell culture, 4 × USP specifications
Sinónimos:
Pancreatina from hog pancreas
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.75
origen biológico
Porcine pancreas
Nivel de calidad
Agency
USP (specifications)
Formulario
powder
actividad específica
4 × USP specifications
contiene
lactose or sucrose as extender (The sucrose used might contain up to 3.25% starch.)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Pancreatin from porcine pancreas has been used to assess the treatment of steatorrhea by lipase supplementation therapy, to investigate treatment options for pancreatic diabetes in patients experiencing the decompensated stage of chronic pancreatitis, and to safely and effectively remove formalin-fixed tissues from arterial grafts without leading to structural damage or loss in fiber integrity.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La pancreatina contiene componentes enzimáticos, como la tripsina, la amilasa y las lipasas, las ribonucleasas y las proteasas, producidas por las células exocrinas de páncreas porcino. Esta combinación de enzimas permite hidrolizar las proteínas, el almidón y las grasas. La pancreatina convertirá no menos de 25 veces su peso de almidón de patata en carbohidratos solubles en 5 minutos en agua a 40 °C, digerirá no menos de 25 veces su peso de caseína en 60 minutos a pH 7,5 a 40 °C y liberará no menos de microequivalentes de ácido por minuto por miligramo de pancreatina del aceite de oliva a pH 9,0 y 37 °C.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Luisina Ongaro et al.
Biology of reproduction, 102(3), 639-646 (2019-11-15)
Activins selectively stimulate follicle-stimulating hormone (FSH) secretion by pituitary gonadotrope cells. More recently, other members of the TGFbeta superfamily, the bone morphogenetic proteins (BMPs), were reported to regulate FSH synthesis. Activins and BMPs independently and synergistically stimulate transcription of the
Daniel N Meijles et al.
The Biochemical journal, 478(11), 2059-2079 (2021-05-19)
Insulin and insulin-like growth factor stimulate protein synthesis and cardioprotection in the heart, acting through their receptors (INSRs, IGF1Rs) and signalling via protein kinase B (PKB, also known as Akt). Protein synthesis is increased in hearts perfused at alkaline pHo
Xu-Dong Kong et al.
Nature biomedical engineering, 4(5), 560-571 (2020-05-13)
The oral administration of peptide drugs is hampered by their metabolic instability and limited intestinal uptake. Here, we describe a method for the generation of small target-specific peptides (less than 1,600 Da in size) that resist gastrointestinal proteases. By using
Bruna Maria Salotti de Souza et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 11(2), 382-396 (2018-03-16)
The objective of this study was to evaluate the probiotic properties of Lactobacillus casei and Lactobacillus fermentum strains, as well as to select novel and safe strains for future development of functional fermented products. The in vitro auto-aggregation, co-aggregation, hydrophobicity
C Giromini et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(8), 1436-1445 (2017-04-12)
Ex-food or former food products (FFPs) have been proposed as one of the categories with great promise as alternative feed ingredients. FFPs' nutritional potential is not yet fully exploited. Therefore, the aim of this study was to perform a nutritional