Merck
1.07133
SAFC
Pancreatin
1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,4 x USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Pancreatin
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Número índice de la CE:
232-468-9
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
temp. de autoignición
>360 °C
potencia
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
densidad aparente
400 kg/m3
aplicaciones
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Pancreatin is a digestive enzyme used to supplement the body′s natural supply of such enzymes. Pancreatin Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.