Merck
M4782
Sigma-Aldrich
Mutanolisina from Streptomyces globisporus ATCC 21553
0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
esterilidad
0.2 μm filtered
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥4000 units/mg protein (biuret)
mol peso
23 kDa
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Mutanolysin from Streptomyces globisporus consists of two main lytic enzymes and may be a useful agent for dental caries control. [1]
Aplicación
Proporciona una lisis celular suave para el aislamiento de biomoléculas y ARN fácilmente degradables de bacterias. Se ha utilizado en la formación de esferoplastos para el aislamiento del ADN.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La mutanolisina es una N-acetilmuramidasa. Al igual que la lisozima, es una enzima muralítica que rompe el enlace β-N-acetilmuramil-(1→4)-N-acetilglucosamina del polímero de la pared celular bacteriana peptidoglucano-polisacárido. Sus restos carboxi terminales están implicadas en el reconocimiento y la unión de polímeros de pared celular únicos. Mutanolisina lisa Listeria y otras bacterias grampositivas como Lactobacillus y Lactococcus.
La mutanolisina rompe el enlace β-N-acetilmuramil-(1→4)-N-acetilglucosamina del polímero de la pared celular bacteriana peptidoglucano-polisacárido. Lisa Listeria y otras bacterias grampositivas como Lactobacillus y Lactococcus.
Definición de unidad
One unit will produce a ΔA600 of 0.01 per minute at pH 6.0 at 37 °C in a 1 mL volume using a suspension of Streptococcus faecalis cell wall as substrate.
Forma física
Lyophilized powder containing Ficoll and sodium succinate buffer salts
Nota de preparación
Prepared from M 9901
sustrato
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
John M Pfeffer et al.
Journal of bacteriology, 188(3), 902-908 (2006-01-24)
The O acetylation of peptidoglycan occurs specifically at the C-6 hydroxyl group of muramoyl residues. Using a combination of high-performance liquid chromatography-based organic acid analysis and carbohydrate analysis by high-pH anion-exchange chromatography, we determined that strains of Entercoccus durans, E.
Carli B Jones et al.
Frontiers in genetics, 13, 799615-799615 (2022-04-19)
Short read 16 S rRNA amplicon sequencing is a common technique used in microbiome research. However, inaccuracies in estimated bacterial community composition can occur due to amplification bias of the targeted hypervariable region. A potential solution is to sequence and assess
Tom Vanhoutte et al.
FEMS microbiology ecology, 48(3), 437-446 (2004-06-01)
According to the current insights, the predominant bacterial community in human feces is considered to be stable and unique for each individual over a prolonged period of time. In this study, the temporal stability of both the predominant population and
A rapid and efficient method of lysis of Listeria and other gram-positive bacteria using mutanolysin
Fliss, I., et al.
Biotechniques, 11, 456-457 (1991)
Composition of gastrointestinal microbiota in association with treatment response in individuals with metastatic castrate resistant prostate cancer progressing on enzalutamide and initiating treatment with anti-PD-1 (pembrolizumab).
Peiffer, et al.
Neoplasia, 32, 100822-100822 (2022)
Protocolos
This procedure may be used for Mutanolysin products.