Merck
L4919
Sigma-Aldrich
Lisozima from chicken egg white
BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
Sinónimos:
Mucopéptido N-acetilmuramoilhidrolasa, Muramidasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
chicken egg white
Nivel de calidad
grado
for molecular biology
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥40,000 units/mg protein
mol peso
single-chain 14.3 kDa
composición
Protein, ≥90%
técnicas
cell based assay: suitable
idoneidad
suitable for cell lysis
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Lysozyme is abundantly found in animal and plant kingdoms. It is a natural food preservative and also found to be present in specific bacterial cell walls. Lysozyme is usually present in tears, milk, urine and saliva.[1]
Aplicación
La enzima rompe las paredes celulares de las bacterias; se utiliza para preparar esferoplastos.
Lysozyme from chicken egg white has been used:
  • in dielectric spectroscopy studies of dynamics of protein[2]
  • as a control to measure the human lysozyme activity[3]
  • as a supplement in soaking solution to treat lenses[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La lisozima hidroliza los enlaces β(1→4) entre los restos del ácido N-acetilmurámico y los restos de N-acetil-D-glucosamina en el peptidoglucano y entre los residuos de N-acetil-D-glucosamina en la quitodextrina. Las células grampositivas son bastante sensibles a esta hidrólisis, ya que sus paredes celulares tienen una elevada proporción de peptidoglucanos. Las bacterias gramnegativas son menos sensibles debido a la presencia de una membrana externa y a una menor proporción de peptidoglucanos. Sin embargo, estas células pueden ser hidrolizadas en presencia de EDTA que forma complejos con los iones metálicos en la membrana bacteriana externa.
La enzima es activa en un amplio intervalo de pH (de 6,0 a 9,0). A pH 6,2, se observa actividad máxima en un intervalo de fuerzas iónicas más amplio (de 0,02 a 0,100 M) que a pH 9,2 (de 0,01 a 0,06 M).
La lisozima hidroliza los enlaces β(1→4) entre los restos del ácido N-acetilmurámico y los restos de N-acetil-D-glucosamina en el peptidoglucano y entre los residuos de N-acetil-D-glucosamina en la quitodextrina. Las células grampositivas son bastante sensibles a esta hidrólisis, ya que sus paredes celulares tienen una elevada proporción de peptidoglucanos.
Lysozymes participate in the defense mechanism. It has the ability to stimulate catalysis by bringing steric stress in the substrates.[1]
Características y beneficios
  • Highly purified by repeated crystallization and dialysis
  • Each lot is use-tested for isolation of plasmid DNA from E. coli
Definición de unidad
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Nota de preparación
3× crystallized
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protein dynamics in a broad frequency range: Dielectric spectroscopy studies
Nakanishi M and Sokolov AP
Journal of Non-Crystalline Solids, 407, 478-485 (2015)
Metabolic engineering of probiotic Saccharomyces boulardii
Liu JJ, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 82(8), 2280-2287 (2016)
Corneal cell adhesion to contact lens hydrogel materials enhanced via tear film protein deposition
Elkins CM, et al.
Testing, e105512-e105512 (2014)
Natural Food Antimicrobial Systems (2000)
Jordi van Gestel et al.
Nature ecology & evolution, 3(8), 1184-1196 (2019-07-25)
Microbes are exposed to changing environments, to which they can respond by adopting various lifestyles such as swimming, colony formation or dormancy. These lifestyles are often studied in isolation, thereby giving a fragmented view of the life cycle as a
Artículos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Protocolos
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Ver todo