H7379
Hemoglobin human
lyophilized powder
Sinónimos:
Hb
About This Item
Productos recomendados
biological source
human
Quality Level
form
lyophilized powder
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
impurities
HIV and hepatitis B antigen, tested negative
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HBA1(3039) , HBA2(3040) , HBB(3043) , HBD(3045) , HBE1(3046) , HBG1(3047) , HBG2(3048) , HBQ1(3049) , HBZ(3050)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Caution
Disclaimer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.