The storage temperature of this item is -20°C.
1303750
USP
Hemoglobin Protease Substrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Hemoglobin from bovine blood, Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
mol peso
Mr ~64500
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What should be the storage temperature for this product?
1 answer-