GE29-0486-65
HiTrap™ Protein L
Cytiva 29-0486-65, pack of 1 mL
Sinónimos:
Protein L chromatography
About This Item
Productos recomendados
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
envase
pack of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 29-0486-65
disponibilidad
not available in North America
condiciones de almacenamiento
(20% Ehtanol)
Parámetros
5 bar
columna D.I.
7 mm
Matriz
rigid, highly cross-linked agarose
tam. prom. pieza
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Intervalo de trabajo
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
idoneidad
suitable for bioprocess medium
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Suitable for the capture of a wide range of antibody fragments such as antigen-binding fragments (Fabs), domain antibodies (dAbs), and single-chain variable fragments (scFvs).
- Enables a platform approach to antibody fragment purification.
- High binding capacity, low ligand leakage, and selectivity for a broad range of antibody fragments reduces process time and amount of resin.
- Convenient for process development, as well as small-scale purification.
- HiTrap™ format enables easy connection to a syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as an ÄKTA™ system.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)