GE17-5478-51
HiTrap® Protein L
Cytiva 17-5478-51, pack of 5 × 1 mL
Sinónimos:
HiTrap Chromatography Column, Protein L Column
About This Item
Productos recomendados
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
envase
pack of 5 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-5478-51
condiciones de almacenamiento
(20% Ehtanol)
Parámetros
5 bar
columna D.I.
7 mm
Matriz
rigid, highly cross-linked agarose
tam. prom. pieza
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Intervalo de trabajo
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
idoneidad
suitable for bioprocess medium
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Captures a wide range of antibody fragments
- Allows a platform approach for the purification of antibody fragment
- Offers low ligand leakage, high binding capacity, and selectivity for a broad range of antibody fragments
- Reduces process time and amount of resin
- Suitable for process development and small-scale purification
- HiTrap® format easily connects to a syringe, peristaltic pump, or chromatographic equipment, such as an ÄKTA® system.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This page shows how to purify antibody fragments by affinity chromatography using Capto L products from Cytiva.