B4311
BF-170 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
2-(4-aminophenyl)quinoline hydrochloride, NSC 168387 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
under inert gas
color
orange
solubilidad
H2O: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H12N2.ClH/c16-13-8-5-12(6-9-13)15-10-7-11-3-1-2-4-14(11)17-15;/h1-10H,16H2;1H
Clave InChI
UYYPMQOFLJHJAW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)