S8442
SU 5416
≥98% (HPLC), powder, neuronal nitric oxide synthase inhibitor
Sinónimos:
1,3-Dihydro-3-[(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene]-2H-indol-2-one
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SU 5416, ≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow to yellow-orange
mp
221-222 °C
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(C=C2C(=O)Nc3ccccc23)[nH]1
InChI
1S/C15H14N2O/c1-9-7-10(2)16-14(9)8-12-11-5-3-4-6-13(11)17-15(12)18/h3-8,16H,1-2H3,(H,17,18)/b12-8+
Clave InChI
WUWDLXZGHZSWQZ-XYOKQWHBSA-N
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956) , FLT1(2321) , IGFBP1(3484) , IL2(3558) , KDR(3791) , PDGFRB(5159)
mouse ... Flt1(14254) , Kdr(16542)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology