Merck
32293
Sigma-Aldrich
Hexano
≥99% (GC), ACS reagent, suitable for GC/MS, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Sinónimos:
n-Hexano
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99% (GC)
técnicas:
GC/MS: suitable
bp:
69 °C (lit.)
presión de vapor:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Hexano, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
~3 (vs air)
presión de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
453 °F
lim. expl.
7.7 %
técnicas
GC/MS: suitable
impurezas
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
CCCCCC
idoneidad
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El hexano es un hidrocarburo alcano que tiene 5 formas estructurales isómeras. Es un líquido incoloro y combustible. Es uno de los componentes esenciales del éter de petróleo. Puede obtenerse del petróleo por destilación. También puede producirse mediante electrólisis del butirato de potasio. Es un disolvente orgánico ampliamente utilizado para la disolución de las grasas y los aceites.[1]
Aplicación
El hexano se ha utilizado en la preparación de cadenas de copolímero de injerto de poli-(dimetilsiloxano)-g-poli(metilmetacrilato).[2] Se ha empleado para la caracterización mediante GC/MS de los aceites esenciales extraídos de diversos orígenes.[3]
Nota de análisis
intervalo de ebullición 67-69°C min. 95 %; densidad (D 20/20) 0,659-0,663
Otras notas
El artículo de referencia 32293-4X2.5L será descatalogado. Pida la botella 32293-2.5L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
El artículo de referencia 32293-4X2.5L será descatalogado. Pida la botella 32293-2.5L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
El artículo de referencia 32293-6X1L será descatalogado. Pida la botella 32293-1L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
El artículo de referencia 32293-6X1L será descatalogado. Pida la botella 32293-1L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
Pertenece solo a Alemania: Unversteuert
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jonas B Nielsen et al.
Nature communications, 11(1), 6417-6417 (2020-12-20)
Pharmaceutical drugs targeting dyslipidemia and cardiovascular disease (CVD) may increase the risk of fatty liver disease and other metabolic disorders. To identify potential novel CVD drug targets without these adverse effects, we perform genome-wide analyses of participants in the HUNT
Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods.
Sacchetti G, et al.
Food Chemistry, 91(4), 621-632 (2005)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Alexandre S Cristino et al.
Nature communications, 5, 5529-5529 (2014-11-21)
Increasing evidence suggests small non-coding RNAs (ncRNAs) such as microRNAs (miRNAs) control levels of mRNA expression during experience-related remodelling of the brain. Here we use an associative olfactory learning paradigm in the honeybee Apis mellifera to examine gene expression changes
Hilal E Toraman et al.
Journal of chromatography. A, 1359, 237-246 (2014-07-30)
The detailed compositional characterization of plastic waste pyrolysis oil was performed with comprehensive two-dimensional GC (GC×GC) coupled to four different detectors: a flame ionization detector (FID), a sulfur chemiluminescence detector (SCD), a nitrogen chemiluminescence detector (NCD) and a time of