34856
Diclorometano
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
contains
amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
free chlorine, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
color
APHA: ≤10
transmittance
235 nm, ≥20%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
absorption
in accordance
application(s)
food and beverages
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Inchi Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Preparation Note
Other Notes
- El artículo de referencia 34856-4X2.5L será descatalogado. Pida la botella 34856-2.5L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
- El artículo de referencia 34855-6X1L será descatalogado. Pida la botella 34856-1L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash