A1010
Arsenic(III) oxide
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinónimos:
Arsenic trioxide, Arsenous acid
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0 hPa ( 66 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
Clave InChI
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?