D93503
Silver diethyldithiocarbamate
ACS reagent, 99%
Sinónimos:
DETC, Diethyldithiocarbamic acid silver salt
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
99%
form
powder
reaction suitability
core: silver
reagent type: catalyst
mp
172-175 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?