Merck
795429
Sigma-Aldrich
Hidróxido de sodio
anhydrous, free-flowing, pellets, Redi-Dri, ACS reagent, ≥97%
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352316
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
anhydrous
Quality Level
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
product line
Redi-Dri
assay
≥97%
form
pellets
quality
free-flowing
impurities
≤0.001% N compounds
≤0.02% NH4OH ppt.
≤1.0% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
density
2.13 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.1 ppm
K: ≤0.02%
Ni: ≤0.001%
heavy metals (as Ag): ≤0.002%
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
El hidróxido de sodio (NaOH) también conocido como sosa cáustica es una base inorgánica hidrosoluble con una amplia variedad de aplicaciones industriales como: valoración, pruebas de disolución y, en impactado, para eliminar los gases ácidos. Participa en la oxidación del glicerol catalizada por Au/carbón activo o Au/grafito. Participa en la reacción de condensación aldólica sin disolvente.
Application
El hidróxido de sodio (NaOH) se utiliza en los siguientes procesos:
  • Preparación de 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(cloroacetamido)azobenceno de sodio (BSBCA) que se utiliza en técnicas de entrecruzamiento de proteínas.
  • Preparación de una disolución electrolítica para estudiar el efecto de la composición electrolítica en la conversión del CO2 en CO mediante reducción electroquímica.
  • Preparación del tampón de CSK (citoesqueleto) para el método de portaobjetos tridimensional (3D) de conservación de la estructura tridimensional de la cromatina de las células germinales testiculares.
  • Síntesis de ZSM (zeolite socony mobils).
El hidróxido de sodio puede utilizarse para la determinación de una superficie específica de sílice coloidal, mediante valoración. Puede emplearse para la oxidación directa del borohidruro de sodio, que se investigó mediante voltametría cíclica y lineal, cronoamperometría y cronopotenciometría. Puede utilizarse para preparar tampón citrato y tampón borato.
Puede utilizarse en la síntesis de :
  • alquilaril amidosulfobetaínas
  • (3 -[4-teroctilfenoxietoxietil] dimetilamonio propano sulfonato (XOSB)
  • trisulfobetaínas (TriSBn)
El hidróxido de sodio puede utilizarse como base en métodos de valoración, ensayos de disolución, para ajustar el pH y en el impactador para eliminar los gases ácidos.
Puede utilizarse en los siguientes procesos:
  • Conversión de glicerol en ácido glicérico en presencia del catalizador oro.
  • Reacción de acoplamiento cruzado catalizada por paladio entre los vinilalcoxisilanos y los bromuros o cloruros de arilo para formar estirenos.
Features and Benefits
  • Mayor eficiencia: elimine el tiempo y el esfuerzo requeridos para aflojar los polvos endurecidos
  • Seguridad: evite los riesgos de utilizar herramientas de fuerza para romper los grumos
  • Economía: la preparación y solvatación más rápidas aumentan la productividad y reducen los costes
  • Calidad garantizada: excelente calidad probada por expertos sin agentes antiincrustantes
  • Volúmenes flexibles: disponible desde cantidades experimentales hasta cantidades mayores
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Bilal Çakir et al.
Plant foods for human nutrition (Dordrecht, Netherlands), 74(3), 414-420 (2019-07-07)
The amount of cold press oil manufacture is globally rising, which in turn leads to the accumulation of deoiled plant seeds at significant quantities and consequent manufacture of plant protein products. In this study, we made an attempt to analyze
Hanyu Zhang et al.
Nanoscale, 12(15), 8344-8354 (2020-04-03)
By understanding how the environmental composition impacts the optoelectronic properties of transition metal dichalcogenide monolayers, we demonstrate that simple photoluminescence (PL) measurements of tungsten disulfide (WS2) monolayers can differentiate relative humidity environments. In this paper, we examine the PL and
You Fu et al.
International journal of molecular medicine, 46(4), 1501-1513 (2020-07-24)
The lack of reliable animal models to assess the safety and efficacy of drugs and to explore the underlying molecular mechanisms is one of the most severe impediments in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) tumor immunology research. The
Debonil Maity et al.
Soft matter, 15(12), 2617-2626 (2019-02-28)
Extracellular matrices in animal tissue are hydrogels mostly made of collagen. In these matrices, collagen fibers are hierarchically assembled and cross-linked to form a porous and elastic material, through which migrating cells can move by either pushing through open matrix
Ruobing Bai et al.
Macromolecular rapid communications, 40(8), e1800883-e1800883 (2019-02-12)
New applications of hydrogels draw growing attention to the development of tough hydrogels. Most tough hydrogels are designed through incorporating large energy dissipation from breaking sacrificial bonds. However, these hydrogels still fracture under prolonged cyclic loads with the presence of
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.